Z743632
Laser Tough-Tags™
for microscope slides, assorted colors, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 2400
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech RNBW-3300
L × An
0.875 in. × 0.875 in.
color
assorted colors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)