Z743490
Aluminum heating/cooling block
for 5 mL tubes, 32-wells
Sinónimos:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Características
for 5 mL tubes, 32-wells
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CHAM-4000
Descripción general
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)