Z741648
Sartorius pipette tips
volume range 100-5000 μL, Standard, rack, non-sterile
About This Item
Productos recomendados
material
colorless
sterility
non-sterile
feature
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 780304
maximum volume
5 mL
volume range
100-5000 μL
Categorías relacionadas
General description
Optifit Tips are available in various packaging types for all your needs:
- Single Tray racks – purity certified tip racks
- Refill Packs - purity certified and ecological refill packages
- Refill Towers - space-saving and ecological refill packages
- Flexibulk boxes - space-saving, ecological and economical bulk boxes
- Standard bulk – economical bulk boxes
While Optifit Tip trays are colour coded for easy matching with a corresponding, colour coded Sartorius pipette, they do also match with most other pipette due to their universal design.
Strict quality standards, ISO 9001 and ISO 13485, are followed from tip R&D to production and delivery. The purity certified tips are manufactured in ISO 8 classified clean room conditions to avoid any contaminations and are tested for DNase, RNase and endotoxins per each tip lot. Pre-sterilised tips are also available for the purest laboratory work. Sartorius offers a selection of pipette tips, extended and large volume tips, for special needs.
Other Notes
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.