Z722839
Accesorios para centrífuga Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R.
Rotor, 2 place for microplates, for UNIVERSAL 320
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 2 x microtrite plates
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1460
Parámetros
2,218 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)