Z640506
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads, PCR Clean
volume 2-200 μL
Sinónimos:
pipetting tips
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 073.800
Eppendorf® 022491733
intervalo de medición del volumen
2-200 μL
técnicas
PCR: suitable
Longitud
53 mm
volumen máximo
200 μL
volumen
2—200 μL
Descripción general
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately). PCR clean, free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors, batch related certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)