Z640441
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 50-1250 μL
Sinónimos:
pipetting tips
About This Item
Productos recomendados
Materiales
green
esterilidad
non-sterile
Características
barrier: no
envase
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030 073.487
Eppendorf® 022491563
Longitud
76 mm
volumen máximo
1.25 mL
intervalo de volumen
50-1250 μL
volumen
50—1250 μL
Descripción general
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)