Z327093
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck19/26
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37452
intervalo de medición del volumen
500 mL, accuracy: 0.25 mL
capacidad
500 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)