Z323543
BRAND® BLAUBRAND® burette, straight stopcock
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 12488
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Longitud
~800 mm
volumen
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)