WH0000142M1
Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse
clone 3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PARP1 Antibody - Monoclonal Anti-PARP1 antibody produced in mouse, Parp1 Antibody, Anti-ADPRT, Anti-ADPRT1, Anti-PARP, Anti-PARP1, Anti-PPOL, Anti-pADPRT1, Anti-poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PARP1(142)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAESSDKLYRVEYAKSGRASCKKCSESIPKDSLRMAIMVQSPMFDGKVPHWYHFSCFWKVGHSIRHPDVEVDGFSELRWDDQQKVKKTAEAGGVTGKGQD
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)