SML3825
MM0299
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4,4a,5,5a,6,6a-Hexahydro-2-[4-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl]-4,6-ethenocycloprop[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H23NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
429.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity
MM0299 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol. MM0299 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Selective and brain-penetrant lanosterol synthase inhibitors target glioma stem-like cells by inducing 24(S),25-epoxycholesterol production
Cell Chemical Biology, 30(2), 214-229 (2023)