SML3743
Tegobuvir
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
GS 9190, 5-({6-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-yl}methyl)-2-(2-fluorophenyl)-5H-imidazo[4,5-c]pyridine, 5-[[6-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridazinyl]methyl]-2-(2-fluorophenyl)-5H-imidazo[4,5-c]pyridine, GS 333126, GS-333126, GS-9190, GS333126, GS9190, TGV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)C(F)(F)F)c2nnc(cc2)C[n]3cc4nc(nc4cc3)c5c(cccc5)F
InChI
1S/C25H14F7N5/c26-19-4-2-1-3-17(19)23-33-21-9-10-37(13-22(21)34-23)12-15-6-8-20(36-35-15)16-7-5-14(24(27,28)29)11-18(16)25(30,31)32/h1-11,13H,12H2
Clave InChI
XBEQSQDCBSKCHJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)