Merck
SML3564
Sigma-Aldrich
ML382
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
VU0485891, 2-(Cyclopropanesulfonamido)-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
360.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=C(C=CC=C1)NS(C2CC2)(=O)=O)NC3=C(C=CC=C3)OCC
Clave InChI
RCSLEKLNDJJJLF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ML382 is a positive allosteric modulator of Mas-related G-protein-coupled receptor X1 (MrgprX1, MrgX1, SNSR4), a G-protein coupled receptor (GPCR) selectively expressed in dorsal root ganglion (DRG) neurons. MrgX1 is believed to be a functional ortholog of mouse MrgC11, which has been shown to be involved in itch and pain. ML382 is selective for MrgX1 over MrgX2, MrgC11 and a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters, with an EC50 value of 190 nm with an Emax value of 148% in the presence of the known ligand BAM8-22.
MrgX1 (SNSR4) positive allosteric modulator
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Discovery and characterization of 2-(cyclopropanesulfonamido)-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide, ML382: a potent and selective positive allosteric modulator of MrgX1
ChemMedChem, 10, 57-61 (2015)