Merck
SML3309
Sigma-Aldrich
DN01
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-((Dimethylamino)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23FN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
370.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
, White to light brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DN01 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 12 nM; BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor for probing the engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemoproteomics Enabled Discovery of Selective Probes for NuA4 Factor BRD8
ACS Chemical Biology, 16(11):, 2185-2192 (2021)