Merck
SML3214
Sigma-Aldrich
LDC7559
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
LDC 7559, N-[2-(2-Methoxyphenyl)-4H,10H-pyrazolo[5,1-c][1,4]benzoxazepin-7-yl]-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
349.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LDC7559 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). LDC7559 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)