SML2762
RG1534
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Amino-N-((4-((5-chloropyrimidin-2-yl)oxy)-3-methylphenyl)carbamoyl)benzamide, 2-Amino-N-[[[4-[(5-chloro-2-pyrimidinyl)oxy]-3-methylphenyl]amino]carbonyl]benzamide;
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC1=CC=CC=C1C(NC(NC2=CC(C)=C(C=C2)OC3=NC=C(C=N3)Cl)=O)=O
InChI
1S/C19H16ClN5O3/c1-11-8-13(6-7-16(11)28-19-22-9-12(20)10-23-19)24-18(27)25-17(26)14-4-2-3-5-15(14)21/h2-10H,21H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
Clave InChI
NLVSCQFSPVSAOF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)