SML2733
RLA8
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-[3-Methoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]phenoxy]octanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CCCCCCCC(=O)O)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC)OC
InChI
1S/C24H30O5/c1-27-21-13-11-19(12-14-21)9-10-20-16-22(28-2)18-23(17-20)29-15-7-5-3-4-6-8-24(25)26/h9-14,16-18H,3-8,15H2,1-2H3,(H,25,26)/b10-9+
Clave InChI
MNKZDYGBWDHRMX-MDZDMXLPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)