SML2726
Endosidin9
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-Bromo-N-(4-Nitrophenyl)-2-thiophenesulfonamide, ES9
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1[s]c(cc1)Br
InChI
1S/C10H7BrN2O4S2/c11-9-5-6-10(18-9)19(16,17)12-7-1-3-8(4-2-7)13(14)15/h1-6,12H
Clave InChI
XAKPASIXPSBWRB-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)