SML2070
23-Hydroxybetulinic acid
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3β,4α)-3,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3β,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., Anemosapogenin
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
under inert gas
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@]4([H])[C@H](C(C)=C)CC5)([H])[C@]1(C)CO
InChI
1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
HXWLKAXCQLXHML-WGOZWDAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)