SML1816
ABC44
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxylic acid hexahydro-1,3-dioxo-7-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]imidazo[1,5-a]pyrazin-2-yl ester, 7-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N1OC(N2CCN(C3=CC=C(OC)C=C3)CC2)=O)C(CN(CC4CCN(CC5=CC=CC=C5)CC4)CC6)N6C1=O
InChI
1S/C31H40N6O5/c1-41-27-9-7-26(8-10-27)34-16-18-35(19-17-34)31(40)42-37-29(38)28-23-33(15-20-36(28)30(37)39)22-25-11-13-32(14-12-25)21-24-5-3-2-4-6-24/h2-10,25,28H,11-23H2,1H3
Clave InChI
YHRQLTHMALGXOG-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)