SML1374
Alamandine trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(Ala¹)-Angiotensin I/II (1-7) trifluoroacetate salt, ARVYIHP trifluoroacetate salt, Angiotensin A (1-7) trifluoroacetate salt, H-Ala-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-OH trifluoroacetate salt, L-alanyl-L-arginyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-histidyl-L-Proline trifluoroacetate salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)