SML0657
N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
W 5 hydrochloride, W-5 hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
color
white to beige
solubilidad
H2O: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(ccc1)cccc2.Cl
InChI
1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H
Clave InChI
HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)