Merck
SML0276
Sigma-Aldrich
BD 1063 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-[2-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]-4-methylpiperazine dihydrochloride, BD1063 dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18Cl2N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
346.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: >15 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.Cl.CN1CCN(CC1)CCc2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.2ClH/c1-16-6-8-17(9-7-16)5-4-11-2-3-12(14)13(15)10-11;;/h2-3,10H,4-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
NXFDBTLQOARIMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
BD 1063 dihydrochloride has been used as a sigma-1 receptor (S1R) antagonist:
  • to study the in vitro and in vivo protective action of S1R against ferroptosis in hepatocellular carcinoma cells
  • in a comparative evaluation of its anti-hyperalgesic action with that of the effects of N-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-2-(1-naphthyloxy) acetamide (NMIN) in a chronic constriction injury model (CCI)
  • to study the contribution of sigma receptors inhibition to the neuroprotective effects of memantine against amyloid-beta (Aβ)-induced neurotoxicity in SH-SY5Y cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BD 1063 is a potent sigma(1) receptor antagonist.
BD 1063 is a potent sigma(1) receptor antagonist; approximately 50-fold selective for sigma-1 over sigma-2 and 100-fold or more selective over 9 other tested neurotransmitter receptors. BD 1063 has been shown to antagonize cocaine efffects.
Otras notas
air sensitive
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)