SMB01022
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-ß-D-glucopyranoside]
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, 4-ethenylphenyl 6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-Glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
428.43
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3ccc(cc3)C=C
InChI
1S/C20H28O10/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)29-20-18(26)16(24)14(22)12(30-20)8-27-19-17(25)15(23)13(21)9(2)28-19/h3-7,9,12-26H,1,8H2,2H3/t9-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
Clave InChI
KVPBAPOAIIQDGQ-XXGVTNRTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)