SMB00571
Methyl 2,4-dichloroasterrate
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-UV)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=C(Cl)C(O)=C(C(OC)=O)C(OC2=C(C(OC)=O)C=C(O)C=C2OC)=C1Cl
InChI
1S/C18H16Cl2O8/c1-7-12(19)14(22)11(18(24)27-4)16(13(7)20)28-15-9(17(23)26-3)5-8(21)6-10(15)25-2/h5-6,21-22H,1-4H3
Clave InChI
UWTOESDPWKUNBD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)