Merck
SMB00389
Sigma-Aldrich
Isoxanthohumol
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
Isoxanthohumol, 4,7-Dihydroxy-5-methoxy-8-prenylflavanone, Humulol, IXN, 2,3-Dihydro-7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-5-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.40
Beilstein:
10199264
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(O)c(C\C=C(\C)C)c2OC(CC(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C21H22O5/c1-12(2)4-9-15-16(23)10-19(25-3)20-17(24)11-18(26-21(15)20)13-5-7-14(22)8-6-13/h4-8,10,18,22-23H,9,11H2,1-3H3
Clave InChI
YKGCBLWILMDSAV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isoxanthohumol is a polyphenol found in Humulus lupulus.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Isoxanthohumol displays antioxidant, anti-inflammatory, and anti-angiogenic properties.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)