Documentos clave
SAB5702312
Sigma-Aldrich
Anti-MIB1/DIP1 Antibody, clone 9Q4N9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DIP-1, DIP1, LVNC7, MIB, ZZANK2, ZZZ6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9Q4N9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
110 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.45 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSNSRNNRVMVEGVGARVVRGPDWKWGKQDGGEGHVGTVRSFESPEEVVVVWDNGTAANYRCSGAYDLRILDSAPTGIKHDGTMCDTCRQQPIIGIRWKC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MIB1(57534)
Descripción general
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin repeats and RING finger domains that functions as an E3 ubiquitin ligase. The encoded protein positively regulates Notch signaling by ubiquitinating the Notch receptors, thereby facilitating their endocytosis. This protein may also promote the ubiquitination and degradation of death-associated protein kinase 1 (DAPK1). [provided by RefSeq, Jun 2013]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MIB1/DIP1 (Q86YT6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)