SAB5702269
Anti-CD68 Antibody, clone 5S2F7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD68,GP110,LAMP4,SCARD1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5S2F7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
80-130 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TSQGPSTATHSPATTSHGNATVHPTSNSTATSPGFTSSAHPEPPPPSPSPSPTSKETIGDYTWTNGSQPCVHLQAQIQIRVMYTTQGGGEAWGISVLNPNK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD68(968)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)