Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701561
Sigma-Aldrich
Anti-Perilipin A antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLIN1(5346)
Descripción general
The protein encoded by this gene coats lipid storage droplets in adipocytes, thereby protecting them until they can be broken down by hormone-sensitive lipase. The encoded protein is the major cAMP-dependent protein kinase substrate in adipocytes and, when unphosphorylated, may play a role in the inhibition of lipolysis. Alternatively spliced transcript variants varying in the 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Feb 2009]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Perilipin A
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)