Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5700754
Sigma-Aldrich
Anti-IL18 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
IGIF, IL-18, IL-1g, IL18, IL1F4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
21
22
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
3.03 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL18(3606)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a proinflammatory cytokine that augments natural killer cell activity in spleen cells, and stimulates interferon gamma production in T-helper type I cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
Recombinant proteinof human IL18.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)