SAB5700360
Anti-Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
MAPK1/MAPK3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36
38
40
41
43
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1.02 mg/ml
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation ((pThr202/pTyr204)/(pThr185/pTyr187))
Información sobre el gen
human ... MAPK1(5594)
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)