Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5700014
Sigma-Aldrich
Anti-FoxO3a antibody produced in rabbit
Sinónimos:
AF6q21, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO2, FOXO3, FOXO3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
71
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.62 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... FOXO3(56484)
Descripción general
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-672 of mouse FoxO3a (NP_062714.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)