SAB4600113
Monoclonal Anti-6X His IgG (H+L), CF™ 594 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, purified immunoglobulin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
CF™ 594 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
33D10.D2.G8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
~1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
isotipo
IgG1κ
fluorescencia
λex 593 nm; λem 614 nm
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Nota de preparación
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)