SAB4200812
Anti-HSP90 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
(LAP-2), HSP86, Heat shock 86 kDa, Heat shock protein HSP 90-alpha, LPS-associated protein 2, Lipopolysaccharide-associated protein 2, Renal carcinoma antigen NY-REN-38
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~90 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 1:125-1:250 using different cells extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... HSP90AA1(15519)
rat ... HSP90AA1(299331)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)