SAB2108761
Anti-SLC25A4
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti- ANT1, Anti- PEO2, Anti- PEO3, Anti- T1, Anti-ANT
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
33 kDa
reactividad de especies
dog, guinea pig, bovine, mouse, human, rabbit, rat, sheep, goat
concentración
0.5-1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de acceso
NM_001151
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC25A4(291)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)