SAB2108455
Anti-PAX2
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-C77258
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
dog, rabbit, human, sheep, bovine, guinea pig
concentración
0.5-1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de acceso
NM_003988
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAX2(5076)
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)