Documentos clave
SAB1410235
Sigma-Aldrich
Anti-ADHFE1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ADH8, FLJ32430, HMFT2263, HOT, MGC48605
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 45.2 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADHFE1(137872)
Descripción general
The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues (Kardon et al., 2006 [PubMed 16616524]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ADHFE1 (NP_653251.1, 1 a.a. ~ 419 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVSNIRYGAAVTKEVGMDLKNMGAKNVCLMTDKNLSKLPPVQVAMDSLVKNGIPFTVYDNVRVEPTDSSFMEAIEFAQKGAFDAYVAVGGGSTMDTCKAANLYASSPHSDFLDYVSAPIGKGKPVSVPLKPLIAVPTTSGTGSETTGVAIFDYEHLKVKIGITSRAIKPTLGLIDPLHTLHMPARVVANSGFDVLCHALESYTTLPYHLRSPCPSNPITRPAYQGSNPISDIWAIHALRIVAKYLKRAVRNPDDLEARSHMHLASAFAGIGFGNAGVHLCHGMSYPISGLVKMYKAKDYNVDHPLVPHGLSVVLTSPAVFTFTAQMFPERHLEMAEILGADTRTARIQDAGLVLADTLRKFLFDLDVDDGLAAVGYSKADIPALVKGTLPQERVTKLAPRPQSEEDLAALFEASMKLY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)