Documentos clave
SAB1408813
Sigma-Aldrich
Anti-POLS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LAK-1, POLK, TRF4, TRF4-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 59.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POLS(11044)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a DNA polymerase that is likely involved in DNA repair. In addition, the encoded protein may be required for sister chromatid adhesion. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
POLS (NP_008930.1, 1 a.a. ~ 542 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPCPEEAAMRREVVKRIETVVKDLWPTADVQIFGSFSTGLYLPTSDIDLVVFGKWERPPLQLLEQALRKHNVAEPCSIKVLDKATVPIIKLTDQETEVKVDISFNMETGVRAAEFIKNYMKKYSLLPYLILVLKQFLLQRDLNEVFTGGISSYSLILMAISFLQLHPRIDARRADENLGMLLVEFFELYGRNFNYLKTGIRIKEGGAYIAKEEIMKAMTSGYRPSMLCIEDPLLPGNDVGRSSYGAMQVKQVFDYAYIVLSHAVSPLARSYPNRDAESTLGRIIKVTQEVIDYRRWIKEKWGSKAHPSPGMDSRIKIKERIATCNGEQTQNREPESPYGQRLTLSLSSPQLLSSGSSASSVSSLSGSDVDSDTPPCTTPSVYQFSLQAPAPLMAGLPTALPMPSGKPQPTTSRTLIMTTNNQTRFTIPPPTLGVAPVPCRQAGVEGTASLKAVHHMSSPAIPSASPNPLSSPHLYHKQHNGMKLSMKGSHGHTQGGGYSSVGSGGVRPPVGNRGHHQYNRTGWRRKKHTHTRDSLPVSLSR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)