Documentos clave
SAB1402117
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FASLG antibody produced in mouse
clone 2G9-G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
APT1LG1, CD178, CD95L, FASL, TNFSF6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G9-G8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~57.02 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FASLG(356)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is the ligand for FAS. Both are transmembrane proteins. Interaction of FAS with this ligand is critical in triggering apoptosis of some types of cells such as lymphocytes. Defects in this gene may be related to some cases of systemic lupus erythematosus (SLE). (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FASLG (AAH17502.1, 1 a.a. ~ 281 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQQPFNYPYPQIYWVDSSASSPWAPPGTVLPCPTSVPRRPGQRRPPPPPPPPPLPPPPPPPPLPPLPLPPLKKRGNHSTGLCLLVMFFMVLVALVGLGLGMFQLFHLQKELAELRESTSQMHTASSLEKQIGHPSPPPEKKELRKVAHLTGKSNSRSMPLEWEDTYGIVLLSGVKYKKGGLVINETGLYFVYSKVYFRGQSCNNLPLSHKVYMRNSKYPQDLVMMEGKMMSYCTTGQMWARSSYLGAVFNLTSADHLYVNVSELSLVNFEESQTFFGLYKL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)