Documentos clave
SAB1401900
Sigma-Aldrich
Anti-SPSB2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GRCC9, MGC2519, SSB-2, SSB2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SPSB2(84727)
Descripción general
This gene encodes encodes a suppressor of cytokine signaling (SOCS) family member, and it belongs to the subfamily of proteins containing a central SPRY (repeats in splA and RyR) domain and a C-terminal SOCS box. This gene is present in a gene-rich cluster on chromosome 12p13 in the vicinity of the CD4 antigen and triosephosphate isomerase genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SPSB2 (NP_116030.1, 1 a.a. ~ 263 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGQTALAGGSSSTPTPQALYPDLSCPEGLEELLSAPPPDLGAQRRHGWNPKDCSENIEVKEGGLYFERRPVAQSTDGARGKRGYSRGLHAWEISWPLEQRGTHAVVGVATALAPLQTDHYAALLGSNSESWGWDIGRGKLYHQSKGPGAPQYPAGTQGEQLEVPERLLVVLDMEEGTLGYAIGGTYLGPAFRGLKGRTLYPAVSAVWGQCQVRIRYLGERRAEPHSLLHLSRLCVRHNLGDTRLGQVSALPLPPAMKRYLLYQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)