SAB1400980
Anti-PPP2R3C antibody produced in mouse
whole antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C14orf10, FLJ20644, G4-1, G5pr
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP2R3C(55012)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDWKEVLRRRLATPNTCPNKKKSEQELKDEEMDLFTKYYSEWKGGRKNTNEFYKTIPRFYYRLPAEDEVLLQKLREESRAVFLQRKSRELLDNEELQNLWFLLDKHQTPPMIGEEAMINYENFLKVGEKAGAKCKQFFTAKVFAKLLHTDSYGRISIMQFFNYVMRKVWLHQTRIGLSLYDVAGQGYLRESDLENYILELIPTLPQLDGLEKSFYSFYVCTAVRKFFFFLDPLRTGKIKIQDILACSFLDDLLELRDEELSKESQETNWFSAPSALRVYGQYLNLDKDHNGMLSKEELSRYGTATMTNVFLDRVFQECLTYDGEMDYKTYLDFVLALENRKEPAALQYIFKLLDIENKGYLNVFSLNYFFRAIQELMKIHGQDPVSFQDVKDEIFDMVKPKDPLKISLQDLINSNQGDTVTTILIDLNGFWTYENREALVANDSENSADLDDT
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)