Merck
RAB0226
Sigma-Aldrich
Porcine IFN γ ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Sinónimos:
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
reactividad de especies
porcine
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 500 pg/mL
standard curve range: 0.62-150 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Porcine ... IFNG(396991)
Descripción general
The Porcine IFN-γ ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of porcine IFN-γ in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Inmunógeno
Recombinant Porcine IFN-γ
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shuchao Wang et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 601641-601641 (2021-02-09)
African swine fever, caused by African swine fever virus (ASFV), is a highly contagious hemorrhagic disease of domestic pigs. The current continent-wide pandemic has persisted for over 10 years, and its economy-devastating effect was highlighted after spreading to China, which