RAB0012
Phospho-Akt (pSer473) / pan-Akt ELISA Kit
for detection of human, mouse or rat phospho-akt (pSer473) and pan-akt in cell and tissue lysates
Sinónimos:
Akt ELISA Kit
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human, mouse, rat
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type: human cell lysate
sample type tissue lysate
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AKT1(207)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)