Merck
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-Azabicyclo[3.1.0]hex-6-yl-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, PF-3339644
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
Clave InChI
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CP-101537 is a MMP inhibitor, candidate drug for myocardial infarction therapy, and antibacterial.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)