P352-05
Porcine Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells: PPASMC (Cryovial)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Porcine pulmonary artery
Nivel de calidad
Formulario
solid
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 38
morfología
smooth muscle
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cardiovascular diseases
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Porcine Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells (PPASMC) provide a useful in vitro model to study cellular and molecular mechanisms of pulmonary hypertension characterized by hyperproliferation of pulmonary artery smooth muscle cells.Characterization: positive for smooth muscle cell specific alpha-actin expression.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
- 1st passage, >500,000 cells in Porcine Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
- Can be cultured at least 16 doublings
Rutina de subcultivo
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)