MTCR8012
MTC™ Bio IceRack™ Tube Platform with Detachable Lid
to hold, 72 x 0.5 mL tubes
Sinónimos:
centrifuge tube, cooled microtube rack, cooled tube rack
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
to hold 72 x 0.5 mL tubes
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
MTC™ Bio R8012
Parámetros
-80-135 °C temp. range
Descripción general
Características y beneficios
- Designed for crushed Ice
- Polypropylene, -80°C to 135°C
- Detachable “lift-off” lids
- Economical
- For screw cap and snap cap tubes
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)