Documentos clave
MTCP81005S
MTC Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinónimos:
reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
esterilidad
sterile
envase
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC Bio P8100-5S
capacidad
100 mL
Descripción general
Reservoir, 100ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Características y beneficios
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)