MAK507
Magnesium Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinónimos:
Mg Detection Kit
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
food and beverages
pharmaceutical
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
endocrinological disorders, diabetes; immunological diseases; cardiovascular diseases; musculoskeletal disorders; neurological disorders
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Linear detection range 0.1 mg/dL (41 µM) to 3 mg/dL (1.2 mM) Mg2+
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
- Low interference in biological samples, assays can be directly performed in serum and urine samples.
Idoneidad
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)