MAK480
Ethanol Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
Sinónimos:
Ethanol Test Kit
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
food and beverages
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
gastrointestinal diseases
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- The linear detection range of the kit is 0.04 to 2.0%.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Idoneidad
Principio
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)