GE17-0412-01
HiTrap® Blue High Performance
Cytiva 17-0412-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Productos recomendados
ligand
Cibacron Blue F3G-A
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0412-01
Parámetros
42 psi
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
tamaño
tam. prom. pieza
34 μm
cleaning
3-13
Intervalo de trabajo
4-12
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Can be used for depletion of albumin from serum.
- Cibacron Blue F3G-A, the ligand, is covalently attached to the highly cross-linked Agarose medium and is stable over a pH range of 4 to 12 for use and 3 to 13 for cleaning.
- The columns can be operated with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system such as ÄKTA® design or FPLC™ System.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
Affinity chromatography purification of enzymes using 5’ AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP, and Blue Sepharose® 6 Fast Flow products.
Affinity chromatography purification of enzymes using 5’ AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP, and Blue Sepharose® 6 Fast Flow products.
Affinity chromatography purification of enzymes using 5’ AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP, and Blue Sepharose® 6 Fast Flow products.
Affinity chromatography purification of enzymes using 5’ AMP Sepharose® 4B, HiTrap® Blue HP, and Blue Sepharose® 6 Fast Flow products.