GE10600114
Amersham™ Protran® Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600114
lámina An × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Descripción general
Características y beneficios
- Precut Amersham Protran 0.45 µm nitrocellulose membranes.
- Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)